Test kits, total hardness determination by titration methods
Hardness (Total) reagent set, low range, 0 - 2500 mg/l, 1
Codice catalogo HACH2447600
Nome del fornitore: Hach
Test kits, total hardness determination by titration methods
Codice catalogo HACH2447600
Nome del fornitore: Hach
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
The kits are used to determine the total hardness level.
Informazioni per l'ordine: Kit includes buffer solution (Hardness 1), ManVer® 2 hardness indicator powder pillows and TitraVer® (EDTA) and relevant titrant solution.
Specifiche
Specifiche
- Conf:1
- Descrizione:Hardness (Total) reagent set, low range
- Range di misura:0 - 2500 mg/l