Sodio cloruro ≥99.0% (by argentometric titration), cristalli, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:7647-14-5
:
Formula:NaCl
Numero MDL:MFCD00003477
:58.44 g/mol
IndexMerck:14,08599
Punto di ebollizione:1413 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:801 °C
Densità:2.16 g/cm³
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Risultati dei test sulle specifiche
- Meets ACS Reagent Chemical Requirements:≥99.0%
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:5.0 - 9.0
- Assay (NaCl) (by Ag titrn):≥99.0 %
- pH of 5% Solution at 25°C:5.0 - 9.0
- Insoluble Matter:≤0.005 %
- Iodide (I):≤0.002 %
- Bromide (Br):≤0.01 %
- Chlorate and Nitrate (as NO₃):≤0.003 %
- ACS - Phosphate (PO₄):≤5 ppm
- Sulfate (SO₄):≤0.004 %
- Barium (Ba):Passes Test
- ACS - Heavy Metals (as Pb):≤5 ppm
- Iron (Fe):≤2 ppm
- Calcium (Ca):≤0.002 %
- Magnesium (Mg):≤0.001 %
- Potassium (K):≤0.005 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni correlate
Certificati
Cerca per numero di lottospec_BAKR3624-01 spec_BAKR3624-05 spec_BAKR3624-07 spec_BAKR3624-60
Specifiche del prodotto
Frequently Bought Together