Sodio carbonato, anidro 99.5-100.5% (by anhydrous basis) NF, ACS, J.T.Baker®
Codice catalogo 3642-26
Nome del fornitore: Avantor
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:PE drum, open head
- Conf:200 lb
- Seq:7197
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Bulk Pharmaceutical Chemical:Passes Test
- NF - Identification A:Passes Test
- NF - Identification B:Passes Test
- NF - Water (H₂O):≤0.5 %
- NF - Assay (Na₂CO₃) (anhydrous basis):99.5 - 100.5 %
- ACS - Assay (Na₂CO₃) (dried basis)(by acidimetry):≥99.5 %
- ACS - Calcium (Ca):≤0.03 %
- ACS - Chloride (Cl):≤0.001 %
- ACS - Heavy Metals (as Pb):≤5 ppm
- ACS - Insoluble Matter:≤0.01 %
- ACS - Iron (Fe):≤5 ppm
- ACS - Loss on Heating at 285°C:≤1.0 %
- ACS - Magnesium (Mg):≤0.005 %
- ACS - Phosphate (PO₄):≤0.001 %
- ACS - Potassium (K):≤0.005 %
- ACS - Silica (SiO₂):≤0.005 %
- ACS - Sulfur Compounds (as SO₄):≤0.003 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:105.99 g/mol
:GHS07
Numero CAS:497-19-8
Formula:Na₂CO₃
Numero MDL:MFCD00003494