n-Eptano, ChromAR® per HPLC, Macron Fine Chemicals™
Codice catalogo 5410-25
Nome del fornitore: MACRON AVANTOR BRAND
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:100.20 g/mol
UN:1206
ADR:3,II
Numero CAS:142-82-5
Formula:H₃C(CH₂)₅CH₃
Numero MDL:MFCD00009544