Acido cloridrico 2.0 N, Biotech Reagent for biotechnology, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Certificati
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
Numero CAS:7647-01-0
:
Formula:HCl
Numero MDL:MFCD00011324
Densità:1.03 g/cm³
ADR:8,II
:Management of Change (MOC) category = R
:36.46 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-595-7
UN:1789
:GHS05
:GHS07
Specifiche
- Environmentally Preferable:
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- GMP Manufactured Product:1.98 - 2.02
- CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging:≤3 ppm
- Appearance (Clear, colorless liquid):Passes Test
- Normality:1.98 - 2.02
- Ammonium (NH₄):≤ 3 ppm
- Trace Impurities - Heavy Metals:≤ 0.5 ppm
- Trace Impurities - Iron (Fe):≤ 0.1 ppm
- Sulfate (SO₄):≤ 1 ppm
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together