ContactUsLinkComponent
Dimetilsolfossido, BAKER ANALYZED® per cromatografia di spazio di testa, J.T.Baker®
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Assay (by GC):
    min. 99.9 %
  • Acidity (meq/g):
    max. 0.0005
  • Evaporation Residue:
    max. 0.0005 %
  • GC-HS Suitability:
    passes test
  • Water (KF):
    max. 0.05 %
 : Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
 :
 :78.14 g/mol
 :67-68-5
 :(CH₃)₂SO
 :MFCD00002089