Cicloesanone, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Catalog # 6787-25
Supplier: MACRON AVANTOR BRAND
CAS Number:
Specifications
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
Specifications
About this item
Synonyms: Pimelic Ketone
:
:98.14 g/mol
UN:1145
:GHS02
:GHS06
:GHS08
CAS Number:108-94-1
Formula:C₆H₁₀(=O)
MDL Number:MFCD00001625
Boiling Pt:154.3…155.6 °C
Melting Pt:–31…–28.9 °C
Flash Pt:43…44 °C (coppa chiusa)
ADR:3 II
Merck Index:13,02755