ContactUsLinkComponent
Cloroformio stabilizzato, BAKER ANALYZED® per analisi dei pesticidi, J.T.Baker®
  5285.2500
 :  Avantor
 :  
undefined
Cloroformio stabilizzato, BAKER ANALYZED® per analisi dei pesticidi, J.T.Baker®
  5285.2500
 :  Avantor
 :  
  • Conf:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Assay (by GC):
    min. 99.8 %
  • Acidity:
    max. 0.0005 meq/g
  • Evaporation Residue:
    max. 5 ppm
  • GC sensitive impurities (lindane GC-ECD):
    max. 5 ng/l
  • Preservative (Ethanol):
    about 1%
  • Water (KF):
    max. 0.05 %
 :
 :119.38 g/mol
 :6.1,III
 :stabilizzato con etanolo ∼ 1%
 :1888
 :GHS08
 :GHS07
 :67-66-3
 :CHCl₃
 :MFCD00000826