1-Butanolo ≥99.4% (by GC, corrected for water content), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Codice catalogo 3000-26
Nome del fornitore: MACRON AVANTOR BRAND
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Steel drum
- Conf:200 L
- Seq:5549
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Meets ACS Reagent Chemical Requirements:—
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:= 99.4 %
- ACS - Assay (CH₃CH₂CH₂CH₂OH) (by GC, corrected for water):≥99.4 %
- ACS - Butyl Ether (C₈H₁₈O)(by GC):≤0.2 %
- ACS - Carbonyl Compounds (as Butyraldehyde):≤0.01 %
- ACS - Color (APHA):≤10
- ACS - Residue after Evaporation:≤0.005 %
- ACS - Titrable Acid (as CH₃COOH) (meq/g):≤0.0008
- ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn):≤0.1 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:74.12 g/mol
IndexMerck:13,01539
Punto di ebollizione:117,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–89 °C
Densità:0,812 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-751-6
UN:1120
ADR:3,III
REACH:01-2119484630-38
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Numero CAS:71-36-3
Formula:H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Numero MDL:MFCD00002964