Acido L(+)-ascorbico, in polvere fine USP, Macron Fine Chemicals™
Catalog # 8829-03
Anbieter: MACRON AVANTOR BRAND
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Conf:500 g
- Seq:3645
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Bulk Pharmaceutical Chemical:99.0 - 100.5 %
- USP - Assay (C₆H₈O₆):99.0 - 100.5 %
- USP - Identification A:Passes Test
- USP - Identification B:Passes Test
- USP - Residue on Ignition:≤0.1 %
- USP - Specific Rotation, [Å]²⁵^D (c=10 in water)(+):20.5 - 21.5 Degree
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:176.13 g/mol
CAS-Nummer:50-81-7
Formel:C₆H₈O₆
MDL-Nummer:MFCD00064328