Ammonio solfato ≥99.0%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Nome del fornitore: MACRON AVANTOR BRAND
Certificati
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
Numero CAS:7783-20-2
:
Formula:(NH₄)₂SO₄
Numero MDL:MFCD00003391
:132.14 g/mol
IndexMerck:13,00559
Punto di fusione:336…339 °C
Densità:1.77 g/cm³
EINECS:231-984-1
REACH:01-2119455044-46
:GHS08
temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
- Environmentally Preferable:
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Meets ACS Reagent Chemical Requirements:≥99.0%
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:≤0.005%
- ACS - Assay ((NH₄)₂SO₄) (A.C.S.):≥99.0 %
- ACS - Residue on Ignition:≤0.005 %
- ACS - pH of 5% Solution at 25°C:5.0 - 6.0
- ACS - Insoluble Matter:≤0.005 %
- ACS - Chloride (Cl):≤3 ppm
- ACS - Nitrate (NO₃):≤0.001 %
- ACS - Phosphate (PO₄):≤3 ppm
- ACS - Iron (Fe):≤5 ppm
- Heavy Metals (as Pb):≤3 ppm
- Arsenic (As):≤0.200 ppm
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together