Acetonitrile, ChromAR® per HPLC, Macron Fine Chemicals™
Catalog # 6711-25
Supplier: MACRON AVANTOR BRAND
CAS Number:
Specifications
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
Specifications
About this item
:
:41.05 g/mol
UN:1648
ADR:3,II
CAS Number:75-05-8
Formula:H₃CCN
MDL Number:MFCD00001878