Acetonitrile ≥99.9%, ChromAR® HPLC super gradient, Macron Fine Chemicals™
Codice catalogo 2856-25
Nome del fornitore: MACRON AVANTOR BRAND
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay (CH₃CN):≥ 99,9 %
- Water (KF):≤ 0,02 %
- Titrable Acid (meq/g):≤ 0,0005
- Titrable Base (meq/g):≤ 0,0002
- Residue after Evaporation:≤ 0,0005%
- 195 mm:≤ 0,12
- 200 nm:≤ 0,03
- 210 nm:≤ 0,02
- 220 nm:≤ 0,01
- 254 - 400 nm :≤ 0,005
- Gradient Elution Test 210 nm:≤ 3 mAU
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:41.05 g/mol
Punto di ebollizione:81.6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–45.7 °C
Densità:0.782 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
UN:1648
ADR:3,II
REACH:01-2119471307-38
:GHS02
:GHS07
Numero CAS:75-05-8
Formula:H₃CCN
Numero MDL:MFCD00001878