Acetonitrile, BAKER ANALYZED® per analisi dei pesticidi, J.T.Baker®
Catalog # 5283.2500
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifications
Specification Test Results
- Assay (by GC):min. 99.9 %
- Acidity:max. 0.0005 meq/g
- Evaporation Residue:max. 5 ppm
- GC sensitive impurities (lindane GC-ECD):max. 5 ng/l
- Water (KF):max. 0.2 %
Specification Test Results
About this item
:
:41.05 g/mol
UN:1648
ADR:3,II
CAS Number:75-05-8
Formula:H₃CCN
MDL Number:MFCD00001878