Acetone, J.T.Baker®
: Avantor
: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- :67-64-1
- :CH₃COCH₃
- :MFCD00008765
- :58.08 g/mol
- :1090
- :3,II
: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- :67-64-1
- :CH₃COCH₃
- :MFCD00008765
- :58.08 g/mol
- :1090
- :3,II
Documents
- Assay (by GC):min. 99 %
- Catalog No:
- 3413.5000
- 3413.9010
- Environmentally Preferable:
- Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:
- Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
- Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Product Family Options
- Conf
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente Specifications
Cat. No.3413.5000Environmentally PreferablePiù sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambienteCertificazione ambientaleChem21 Solvent Selection Guide recommended after discussionPiù sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente Specifications
Cat. No.3413.9010Environmentally PreferablePiù sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambienteCertificazione ambientaleChem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion