Acetone, BAKER ANALYZED® per analisi dei pesticidi, J.T.Baker®
5276.2500
: Avantor
:
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
- Assay (by GC):min. 99.8 %
- Acidity:max. 0.0005 meq/g
- Evaporation Residue:max. 5 ppm
- GC sensitive impurities (lindane GC-ECD):max. 5 ng/l
- Water (KF):max. 0.3 %
:
:58.08 g/mol
:1090
:3,II
:67-64-1
:CH₃COCH₃
:MFCD00008765