1-Clorobutano, ChromAR® per HPLC, Macron Fine Chemicals™
Codice catalogo 6725-25
Nome del fornitore: MACRON AVANTOR BRAND
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:92.57 g/mol
UN:1127
ADR:3,II
Numero CAS:109-69-3
Formula:CH₃(CH₂)₃Cl
Numero MDL:MFCD00001009