Organic reference standards, esomeprazole magnesium trihydrate, Ph. Eur.
Codice catalogo EDQMY0001028
Nome del fornitore: EDQM
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:5 mg
- Standard:Reference standard
- CAS No.:217087-09-7
- Descrizione:Esomeprazole magnesium trihydrate, Ph. Eur. standard
- Formula:C₃₄H₃₆MgN₆O₆S₂
- Descrizione:Esomeprazole magnesium trihydrate