Tamper evident closures for VEREL bottles
Codice catalogo MUEL14.061.01
Nome del fornitore: MUELLER KREMPEL
Specifiche
- Colore:bianco
- Materiale:PP
- Conf:100
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Closure, tamper evident, with yellow safety ring and PE- foamed insert.
- Used for VERAL bottles of glass and PET