Orders LinkContactUsLinkComponent
Arsenic standard solution
Arsenic standard solution
Arsenico, As, 1000 mg/L, H₂O, 100 mL
Codice catalogo HACH1457142
Nome del fornitore:   Hach
Arsenic standard solution
Codice catalogo HACH1457142
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Arsenic standard solution
Arsenic standard solution
Arsenico, As, 1000 mg/L, H₂O, 100 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 55.40
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in arsenic determinations.
Specifiche
Specifiche
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Conf:
    100 mL
  • Componenti:
    Arsenico
  • Simbolo:
    As
Specifiche