ContactUsLinkComponent
Pocket conductivity meters, LAQUAtwin, EC-11 / EC-22 / EC-33
Pocket conductivity meters, LAQUAtwin, EC-11 / EC-22 / EC-33
Supplier:  HORIBA
Certificates
undefined
Pocket conductivity meters, LAQUAtwin, EC-11 / EC-22 / EC-33
Supplier:  HORIBA
Specifications
  • Catalog No:
  • 662-2293
  • 662-2294
  • 662-2295
  • Modello:
  • EC-11
  • EC-22
  • EC-33
  • Intervallo di conducibilità:
  • 0 - 199 µS/cm / 200 - 1999 µS/cm / 2,00 - 19,99 mS/cm
  • 0 - 199 µS/cm / 200 - 1999 µS/cm / 2,00 - 19,99 mS/cm / 20,0 - 199,9 mS/cm
  • 0 - 199 µS/cm / 200 - 1999 µS/cm / 2,00 - 19,99 mS/cm / 20,0 - 199,9 mS/cm
  • Risoluzione della conducibilità:
  • 1 µS/cm, 0,01 mS/cm
  • 1 µS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm
  • 1 µS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm
  • Precisione della conducibilità:
  • ± 2% full scale (for each range)
  • ± 2% full scale (for each range)
  • ± 2% full scale (for each range)
  • Calibrazione della conducibilità:
  • 2-point (1413 µS/cm, 12,88 mS/cm)
  • 3-point (1413 µS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm)
  • 3-point (1413 µS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm)
  • TDS - risoluzione:
  • -
  • -
  • 0,0 - 99,9 ppm / 100 - 999 ppm / 1000 - 9990 ppm
  • TDS - accuratezza:
  • -
  • -
  • ± 2% full scale (for each range)
  • Range di temperatura:
  • 0...+50,0 °C
  • 0...+50,0 °C
  • Risoluzione della temperatura:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Temperatura - compensazione:
  • 2%/°C fixed
  • 2%/°C fixed
  • 2%/°C fixed
  • Alimentazione:
  • 2× CR2032 batteries
  • 2× CR2032 batteries
  • 2× CR2032 batteries
  • Display:
  • Custom (monochrome) digital LCD with backlight
  • Custom (monochrome) digital LCD with backlight
  • Custom (monochrome) digital LCD with backlight
  • Conformità:
  • IP67
  • IP67
  • IP67
  • L×P×A:
  • 164×29×20 mm
  • 164×29×20 mm
  • 164×29×20 mm
  • Peso:
  • 0,05 kg
  • 0,05 kg
  • 0,05 kg