Orders LinkContactUsLinkComponent
Sedimentation cones, Imhoff type
Sedimentation cones, Imhoff type
Codice catalogo 528-1121
Nome del fornitore:   KARTELL
Sedimentation cones, Imhoff type
Codice catalogo 528-1121
Nome del fornitore:  KARTELL
Sedimentation cones, Imhoff type
Sedimentation cones, Imhoff type
Price
SFr. 71.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of Acrylic, with PP screw cap.
  • Permanently moulded graduations
  • Clear
  • Easily drained via screw plug in the base
Specifiche
  • Graduazione:
    1 - 40 ml
  • Cat. No.:
    528-1121
  • Altezza:
    480 mm
  • Diam. int. superiore:
    125