AlphaMop™ isolator cleaning tool
Spazzolone per pulizia isolatori, con due manici e 6 panni, 1 spazzolone per confezione
2 manici, da 48,72 cm e 61 cm (12" e 18")
1 spugna in schiuma di poliestere
6 panni in poliestere
2 manici, da 48,72 cm e 61 cm (12" e 18")
1 spugna in schiuma di poliestere
6 panni in poliestere
Codice catalogo 129-0273
Nome del fornitore: Texwipe
Vai a
Product Details & Documents
The ITW Texwipe® Mini AlphaMop™ isolator cleaning tool is designed to clean isolators, biosafety cabinets, glove boxes and laminar flow hoods. The mop has a low, flat profile and rounded corners. It is made from Celcon® plastic and is totally autoclavable. The swivel joint allows the user to reach difficult-to-access areas. The replaceable foam pad ensures that the mop cover conforms to the surfaces being cleaned. 129-0273 includes two handles, 12 and 18'' (30,4 and 45,7 cm), and is easily used with one hand.
- Strong and lightweight
- Easily used in hard-to-access areas; mop covers are quickly and easily changed
- Mop covers have excellent durability and a superior strength against abrasion
Documents
Specifiche
- Descrizione:Spazzolone per pulizia isolatori, con due manici e 6 panni
- Confezione:1 spazzolone per confezione
2 manici, da 48,72 cm e 61 cm (12" e 18")
1 spugna in schiuma di poliestere
6 panni in poliestere
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoConfezioneCapacitàDisponibilitàPrice
- Coperture in schiuma di poliestere di ricambio Mini AlphaMop™Coperture in schiuma di poliestere di ricambio Mini AlphaMop™129-027510 spugne in schiuma /Interno confezione
Sacchetto doppio
10 sacchetti/confezione__Log in per disponibilità1 * 10 ST - SFr. 150.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoConfezioneDisponibilitàPrice
- Mini-AlphaMop™ isolator cleaning tool, polyester replacement set (ISO Class 4-8)Mini-AlphaMop™ isolator cleaning tool, polyester replacement set (ISO Class 4-8)141-1058150 mop covers/case
25 covers/inner bag
6 inner bags/case
6 foam pads/caseLog in per disponibilità1 * 1 KIT - SFr. 595.00