Orders LinkContactUsLinkComponent
Cleanroom squeegee tool, NovaSqueegee™
Cleanroom squeegee tool, NovaSqueegee™
Nome del fornitore:   MICRONOVA
Cleanroom squeegee tool, NovaSqueegee™
Nome del fornitore:  MICRONOVA
Certificates
Cleanroom squeegee tool, NovaSqueegee™
Cleanroom squeegee tool, NovaSqueegee™
7 varianti
Product Details & Documents
A stainless steel squeegee tool with a replaceable rubber blade, designed to clean windows, screens, floors, and walls in the cleanroom. Optional PVA blades are fast-drying, low-linting, and low in particulates with a 600% absorbency rate; ideal for electronic and semiconductor cleanrooms.
  • Designed to clean windows, screens, floors, and walls in the cleanroom
  • Made with 304 electropolished stainless steel and Derlin® resin
  • Rubber replacement blades available
  • PVA replacement blades available for absorbency
  • Quick disconnect handle attachment
  • Entire unit is autoclavable
The Micronova Cleanroom NovaSqueegee™ is a stainless steel tool that comes standard with a replaceable rubber blade and features a quick disconnect handle attachment for optional use with the SSU series handles for extended reach.
Product Family Options
NovaSqueegee™ Adapters
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • 129-0531
    Adattatore 12'' - 30 cm
    Adattatore 12'' - 30 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 240.00
    SFr. 240.00
    1 * 1 ST
       SFr. 240.00
  • 129-0532
    Adattatore 18'' - 46 cm
    Adattatore 18'' - 46 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 260.00
    SFr. 260.00
    1 * 1 ST
       SFr. 260.00
  • 129-0533
    Adattatore 22'' - 56 cm
    Adattatore 22'' - 56 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 265.00
    SFr. 265.00
    1 * 1 ST
       SFr. 265.00
PVA Replacement Blades
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • 141-0095
    Lama, in PVA per adattatore 55,88 cm (22'')
    Lama, in PVA per adattatore 55,88 cm (22'')
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
Standard Rubber Replacement Blades
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • 141-0096
    Lama, in gomma per adattatore 30,48 cm (12")
    Lama, in gomma per adattatore 30,48 cm (12")
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 15.10
    SFr. 15.10
    1 * 1 ST
       SFr. 15.10
  • 141-0097
    Lama, in gomma per adattatore 48,72 cm (18")
    Lama, in gomma per adattatore 48,72 cm (18")
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 21.20
    SFr. 21.20
    1 * 1 ST
       SFr. 21.20
  • 141-0098
    Lama, in gomma per adattatore 55,88 cm (22")
    Lama, in gomma per adattatore 55,88 cm (22")
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 24.90
    SFr. 24.90
    1 * 1 ST
       SFr. 24.90