Bottles, narrow neck, round, HDPE, with screw caps
Codice catalogo SEMA7785
Nome del fornitore: SEMADENI
Specifiche
- Ø est:73 mm
- Capacità:500 ml
- Altezza:170 mm
- Ø interno collo:21 mm
- Conf:48
Specifiche
Informazioni su questo articolo
HDPE bottles, natural colored with good stability.
- Good chemical resistance
- Heat resistant from –100 to +120 °C
- Leakproof