Disposable particle filtering respirators, FFP3, healthcare, Aura™ 1883+
Codice catalogo 111-1525
Nome del fornitore: 3M
Specifiche
- Tipo:1883+
- Taglia:U*
- Conf:8
- Con valvola:+
- Classe:FFP3
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Esclusivo respiratore FFP3 con protezione a due vie e valvola di espirazione aggiunta per il massimo comfort.
- La struttura a 3 lembi offre un maggiore comfort con la comodità aggiunta di un prodotto pieghevole confezionato singolarmente
- Valvola protetta sulla parte anteriore del respiratore inclusa, per impedire l'accumulo di calore e umidità generato dall'aria espirata dall'utente
- Conforme ai requisiti previsti per il test di efficienza filtrante batterica (BFE) e resistenza agli schizzi
- Gli elastici rossi identificano la classe di protezione FFP3
Certifications: Massimo livello di protezione, fattore di protezione assegnato = 20
Caution: *Taglia unica