ContactUsLinkComponent
Respiratori monouso con filtro antiparticolato, FFP3, 8833
Respiratori monouso con filtro antiparticolato, FFP3, 8833
Catalog # 111-0451
Supplier:  3M
undefined
Respiratori monouso con filtro antiparticolato, FFP3, 8833
Catalog # 111-0451
Supplier:  3M
Specifications
  • Tipo:
    8833
  • Taglia:
    U*
  • Conf:
    10
  • Classe:
    FFP3
Specifications
About this item
La forma a conchiglia della maschera offre la massima adattabilità a tutti i tipi di conformazione facciale e il materiale resistente garantisce il mantenimento della forma durante l'uso. L'eccellente indossabilità è fornita dalla forma convessa, dalla clip per il naso e dal design a elastico doppio.
  • La valvola Cool Flow™ riduce l'accumulo di calore per una protezione confortevole, soprattutto in condizioni ambientali calde e umide
  • La morbida guarnizione interna offre aderenza sicura al viso e maggiore comodità
  • Protezione affidabile ed efficace contro le polveri sottili
  • Design anatomico comodo e leggero
  • Gli elastici rossi identificano la classe di protezione FFP3
Certifications: EN 149:2001 FFP3, massimo livello di utilizzo: fattore di protezione assegnato: 20 × WEL (fattore di protezione nominale 50 × WEL).
Caution: *Taglia unica