ContactUsLinkComponent
Stazioni per lavaggio oculare con un flacone
Catalog # 118-1701
Anbieter:  Plum Safety
undefined
Stazioni per lavaggio oculare con un flacone
Catalog # 118-1701
Anbieter:  Plum Safety
Technische Daten
  • Descrizione:
    Stazione per lavaggio oculare con 1 lavaggio da 500 ml
  • Conf:
    1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Wall-mounted station containing 1×500 ml eyewash complete with pictogram. Especially suitable for workplaces where on-the-spot rinsing is required.
Rinsing time: ~5 minutes
W×D×H wall holder: 80×57×35 mm
W×D×H pictogram: 90×3×300 mm.