ContactUsLinkComponent
pH/mV/°C meters, bench, 3505 / 3510 / 3520
pH/mV/°C meters, bench, 3505 / 3510 / 3520
Supplier:  Cole-Parmer
Certificates
undefined
pH/mV/°C meters, bench, 3505 / 3510 / 3520
Supplier:  Cole-Parmer
Specifications
  • Catalog No:
  • JENW35459-04
  • Modello:
  • 3510
  • pH - range:
  • −2,000...+19,999
  • pH - risoluzione:
  • 0,001 / 0,01 / 0,1
  • pH - accuratezza:
  • ±0,003
  • pH - calibrazione:
  • User-selectable 1, 2 or 3-point
  • mV - range:
  • ±1999,9
  • mV - risoluzione:
  • 0,1 / 1
  • mV - accuratezza:
  • ±0,2
  • Range di temperatura:
  • −10...+105 °C
  • Risoluzione della temperatura:
  • 0,1 °C
  • Accuratezza della temperatura:
  • ±0,5 °C
  • Display:
  • Backlit LCD
  • Conformità:
  • -
  • Capacità della memoria:
  • Up to 32 results
  • Interfacce:
  • BNC
  • Uscite:
  • Analogue, RS232
  • L×P×A:
  • 250×55×210 mm
  • Peso:
  • 0,850 kg