Orders LinkContactUsLinkComponent
Reversible temperature indicator labels
Reversible temperature indicator labels
Hand hot indicator, +100 °C, 37 mm
Codice catalogo BRDY195844
Nome del fornitore:   Brady
Reversible temperature indicator labels
Codice catalogo BRDY195844
Nome del fornitore:  Brady
Reversible temperature indicator labels
Reversible temperature indicator labels
Hand hot indicator, +100 °C, 37 mm
Price
SFr. 29.50
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These reversible temperature indicator labels designed to display temperatures of food and medical supply packaging or of components during research, repair and maintenance.
  • Changes colour at designated temperatures
  • Temperature ranges between 0 to 100 °C
  • Highly customisable
  • Permanent acrylic adhesive
Colour: Red and black.
Specifiche
  • Ø:
    37 mm
  • Mass. temp.:
    +100 °C
  • Descrizione:
    Hand hot indicator
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..