Avantor® Apex II Amino, HPLC Columns
Catalog # 4M15344
Supplier: Avantor
Specifications
- Formato della colonna:Analitica
- Ø int.:4,60 mm
- Dimensioni particelle:3 µm
- Dimensioni pori:100 Å
- Lunghezza:150 mm
- Seq:01
- Codice USP:L8
- Colonna:Acciaio inossidabile
- Fase:II Amino
- Materiale d'imballaggio:Silica
- Conf:1
Specifications
About this item
Avantor® Apex HPLC column phases are recommended for routine analyses.
- Conventional 100 Å pore size spherical silica
- Narrow particle distribution
- Controlled surface area
- USP L8