ContactUsLinkComponent
VWR® pHenomenal®, Cella di conducibilità
VWR® pHenomenal®, Cella di conducibilità
Catalog # 663-0147
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® pHenomenal®, Cella di conducibilità
Catalog # 663-0147
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Conduttanza:
    10 µS/cm - 20 mS/cm
  • Connettore:
    8 pin, cavo da 1,5 m
  • Ø×L:
    15,3×120 mm
  • Tipo:
    pHenomenal® CO11
  • Descrizione:
    pHenomenal® CO11, 2 poli, grafite, NTC 30 incorporato
  • Materiale:
    Epoxy
  • Seq:
    01
  • Conf:
    1
  • Temperatura:
    0...+80 °C
  • Costante di cella:
    0,84 cm-1
Specifications
About this item
Delivery: Includes conductivity sensor and manual.