Cryogenic vial rack, Corning®
50 (5×10), arancione
Nome del fornitore: Corning
Cryogenic vial rack, Corning®
Codice catalogo 734-1882
Nome del fornitore: Corning
Vai a
Product Details & Documents
This reusable PP rack holds 50 cryogenic vials.
- Locking feature for use with all Corning® self-standing vials
- Allows one handed opening
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- N. di fori:50 (5×10)
- Colore:arancione
- Seq:03
- Cat. No.:734-1882
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa