Safety spectacles dispenser
Dispenser per gli occhiali protettivi, trasparente, 203×228×483 mm
Codice catalogo 111-0096
Nome del fornitore: AK
Vai a
Product Details & Documents
This acrylic dispenser is designed to store protective eyewear such as glasses or goggles.
- Pre-pierced holes on the top for wall mounting
- Simple and handy design for easy of use
Colour: Clear
: Mounting hardware not included.
Specifiche
- Colore:trasparente
- Descrizione:Dispenser per gli occhiali protettivi
- L×P×A:203×228×483 mm
- Cat. No.:111-0096
- Materiale:Acrilico
- Tipo di dispenser:Montabile a parete
- PPE type:Occhiali