Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
Straight, wide tips, 134,62 mm
Codice catalogo HACH2141100
Nome del fornitore:   Hach
Forceps
Codice catalogo HACH2141100
Nome del fornitore:  Hach
Forceps
Forceps
Straight, wide tips, 134,62 mm
Price
SFr. 133.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Tips are rounded to prevent damage
  • Easy to use because of slip-proof plastic finger tips
  • Autoclavable
Specifiche
  • Tipo:
    Straight, wide tips
  • Lunghezza:
    134,62 mm