Orders LinkContactUsLinkComponent
Racks for test tubes
Racks for test tubes
Nome del fornitore:   Hach
Racks for test tubes
Nome del fornitore:  Hach
Certificates
Racks for test tubes
Racks for test tubes
2 varianti
Product Details & Documents
These test tube racks features a special blend of polyethylene which sinks in water, assuring non-floating racks when immersed.
  • Stackable
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Ø foro
    N. di fori
    Materiale
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 20 mm
    40 (4×10)
    In PE
    246×107×64 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 69.90
    SFr. 69.90
    1 * 1 ST
       SFr. 69.90
  • 24 mm
    In PE
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 42.00
    SFr. 42.00
    1 * 1 ST
       SFr. 42.00