Orders LinkContactUsLinkComponent
Ion selective electrode, ammonia
Ion selective electrode, ammonia
Ion selective electrode, gas sensing, for ammonia (NH3), 5x10-2 - 10-6, 0...+50 °C, NH3 GSE, Plastica, S7
Codice catalogo 662-2809
Nome del fornitore:   Mettler - Toledo
Ion selective electrode, ammonia
Codice catalogo 662-2809
Nome del fornitore:  Mettler - Toledo
Ion selective electrode, ammonia
Ion selective electrode, ammonia
Ion selective electrode, gas sensing, for ammonia (NH3), 5x10-2 - 10-6, 0...+50 °C, NH3 GSE, Plastica, S7
Price
SFr. 1’485.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This gas-sensing electrode is intended for reliably measuring the ammonia content (NH₃).
  • Modular and versatile
  • Refillable electrolyte
  • Polymer matrix membrane
Specifiche
  • Concentrazione:
    5x10-2 - 10-6
  • Connettore:
    S7
  • Tipo:
    NH3 GSE
  • Descrizione:
    Ion selective electrode, gas sensing, for ammonia (NH3)
  • Materiale:
    Plastica
  • Temperatura:
    0...+50 °C
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Kit membrana per elettrodo per ammoniaca
    Kit membrana per elettrodo per ammoniaca
    662-2774
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 675.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Electrolyte for gas-sensing ammonia electrode, 25 ml bottle
    Electrolyte for gas-sensing ammonia electrode, 25 ml bottle
    METT51340036
    1
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 43.00 SFr.