Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Zinco
Zinco 1000 µg/ml, BAKER INSTRA-ANALYZED® per analisi in tracce, J.T.Baker®
Zinco 1000 µg/ml, BAKER INSTRA-ANALYZED® per analisi in tracce, J.T.Baker®
Zinco 1000 µg/ml, BAKER INSTRA-ANALYZED® per analisi in tracce, J.T.Baker®
6946.0100
:
Avantor
:
Zinco 1000 µg/ml, BAKER INSTRA-ANALYZED® per analisi in tracce, J.T.Baker®
6946.0100
:
Avantor
:
Conf:
100 mL
Seq:
2440
:
:
65.39 g/mol
:
GHS07
:
7440-66-6
:
Zn
:
MFCD00011291