ContactUsLinkComponent
Xilene (miscela di isomeri) ≥98.0%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Xilene (miscela di isomeri) ≥98.0%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Codice catalogo 6781-25
Nome del fornitore:  MACRON AVANTOR BRAND
Numero CAS:  
undefined
Xilene (miscela di isomeri) ≥98.0%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Codice catalogo 6781-25
Nome del fornitore:  MACRON AVANTOR BRAND
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay (GC):
    Min. 98,0%
  • Water (KF):
    Max. 0,05%
  • Titrable acid (meq/g):
    Max. 0,0005
  • Residue after evaporation:
    Max. 0,002%
  • Substances darkened by H₂SO₄:
    Passes test
  • Sulphur compounds:
    Max. 0,001%
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :106.17 g/mol
UN:1307
ADR:3,III
Numero CAS:1330-20-7
Formula:C₆H₄(CH₃)₂
Numero MDL:MFCD00077264