Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes, PP
Cryoboxes, PP
Nome del fornitore:   RATIOLAB
Cryoboxes, PP
Nome del fornitore:  RATIOLAB
Certificates
Cryoboxes, PP
6 varianti
Product Details & Documents
Boxes made of high quality PP.
  • Autoclavable
  • Temperature-resistant from –90 to +121 °C
  • Numerically coded
  • Very good chemical resistance
With an numerical coding and corresponding vents for draining condensed water. The boxes are adjustable in height.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Scomparti
    Colore
    Esterno L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 7×7
    verde
    133×133×50/75 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 49.10
    SFr. 49.10
    1 * 5 ST
       SFr. 49.10
  • 7×7
    blu
    133×133×50/75 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 49.10
    SFr. 49.10
    1 * 5 ST
       SFr. 49.10
  • 7×7
    nero
    133×133×50/75 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 49.10
    SFr. 49.10
    1 * 5 ST
       SFr. 49.10
  • 7×7
    Multicolore
    133×133×50/75 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 49.10
    SFr. 49.10
    1 * 5 ST
       SFr. 49.10
  • 6×6
    naturale
    133×133×50/75 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 49.10
    SFr. 49.10
    1 * 5 ST
       SFr. 49.10
  • 6×6
    verde
    133×133×50/75 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 49.10
    SFr. 49.10
    1 * 5 ST
       SFr. 49.10