Orders LinkContactUsLinkComponent
Calorimetric standards
Calorimetric standards
Nome del fornitore:   PARR
Calorimetric standards
Nome del fornitore:  PARR
Certificates
Calorimetric standards
3 varianti
Product Details & Documents
Calorific standard in powder or pellet form for standardising all oxygen bomb calorimeters.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Conf
    Disponibilità
    Price
  • PARR3415
    Benzoic acid, 1,0 gram pellets, bottle of 100
    Benzoic acid, 1,0 gram pellets, bottle of 100
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - SFr. 508.00
    SFr. 508.00
    1 * 1 Un.
       SFr. 508.00
  • PARR3416
    Benzoic acid, 1,0 gram pellets, bottle of 500
    Benzoic acid, 1,0 gram pellets, bottle of 500
    500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 2’100.00
    SFr. 2’100.00
    1 * 500 g
       SFr. 2’100.00
  • PARR3417
    Benzoic acid, 2,0 gram pellets, bottle of 500
    Benzoic acid, 2,0 gram pellets, bottle of 500
    500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 731.00
    SFr. 731.00
    1 * 500 g
       SFr. 731.00