Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro scissors for endoscopic work, Aesculap® MINOP®
Micro scissors for endoscopic work, Aesculap® MINOP®
Nome del fornitore:   Aesculap
Micro scissors for endoscopic work, Aesculap® MINOP®
Nome del fornitore:  Aesculap
Certificates
Micro scissors for endoscopic work, Aesculap® MINOP®
6 varianti
Product Details & Documents
Rigid micro scissors for advanced intraventricular Neuroendoscopy.
  • Very delicate
Ø = 2 mm
Informazioni per l'ordine: Complete instrument consists of a handle, an outer tube, and a jaw part with inner tube. Replacements can be ordered separately.
Product Family Options
Replacement parts
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Replacement handle for MINOP instruments FF385R - FF389R
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Replacement outer tube for MINOP instruments FF385R - FF389R
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Replacement inner tube for MINOP instrument FF385R
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Replacement inner tube for MINOP instrument FF386R
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • FF385R, sharp/sharp
    265 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FF386R, blunt/blunt
    265 mm