Orders LinkContactUsLinkComponent
Cleanroom mops, MicroSicuro
Cleanroom mops, MicroSicuro
Nome del fornitore:   PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Cleanroom mops, MicroSicuro
Nome del fornitore:  PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Certificates
Cleanroom mops, MicroSicuro
Cleanroom mops, MicroSicuro
2 varianti
Product Details & Documents
Mops for all smooth and textured hard floorings and safety tiles. Made up of 100% PES super microfiber with soft-brush.
  • Ready-to-use pre-washed and excellent cleaning performance
  • With backfilling for enormous sqm-performance and cover sheet
  • Tear proof pocket of harness
Germ reduction of bacteria, yeast fungus and mould of over 99 per cent will be reached by using sterile water of standardized hardness (Testing method DGMH 2001. standard method 14).
For the use in ISO class 9.
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • PPSA2700246
    MicroSicuro, 130 g
    MicroSicuro, 130 g
    400 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    - SFr. 20.60
    SFr. 20.60
       SFr. 20.60
  • PPSA2700535
    MicroSicuro Plus, pre-washed, 130 g
    MicroSicuro Plus, pre-washed, 130 g
    400 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    - SFr. 22.30
    SFr. 22.30
       SFr. 22.30