Strisce reattive, antisgocciolamento
Catalog # 315052J
Supplier: VWR Chemicals
Specifications
- Campo pH:0 - 6,0
- Descrizione:Strisce indicatrici, antisgocciolo
- Conf:100
Specifications
About this item
Indicatori speciali antisgocciolamento legati in modo covalente alla carta reagente e aderenti alle strisce di plastica.