Guanti in nitrile per camera bianca, Kimtech™ G3 e G5 Sterling™
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
Certificati
Informazioni su questo articolo
Ambidextrous latex-free gloves with beaded cuffs.
- Non sterile, powder-free
- 100% nitrile for lower risk of glove-induced allergic type 1 reactions
- Textured fingertips for improved grip
- Static dissipative material for reduced ESD effect
- Sterling™ process allows a reduction in glove thickness, so less force is required to stretch the material
- Reduced glove thickness requires less raw materials in production which significantly reduces waste and saves storage space
Typical applications include: Semiconductor, medical device, flat panel display, pharmaceutical environments, disk drive manufacturing and electronics.
Adatti per camere bianche di classe 1/ISO 3 (G3 Sterling™) o 100/ISO 5 (G5 Sterling™).
Length: 300 mm
Thickness: 0,08 mm (palm)
Colour: Grey
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1,5.
Packaging: 250 guanti per doppia bustina in PE. 6 bustine a scatola (1500 guanti a scatola).
Specifiche
- Catalog No:
- 112-4882
- 112-4881
- Modello:
- G3 Sterling™
- G3 Sterling™
- Ambidestro/mano specifico:
- ambidestro
- ambidestro
- Environmentally Preferable:
- Riduzione degli sprechi
- Riduzione degli sprechi
- Monouso/riutilizzabile:
- monouso
- monouso
- Lattice/senza lattice:
- Senza lattice
- Senza lattice
- Talcati/non talcati:
- Non talcati
- Non talcati
- Classe di cleanroom:
- 1/ISO 3
- 1/ISO 3
- Tipo polsino:
- Arrotolato
- Arrotolato
- Spessore polsino:
- 0,07 mm
- 0,07 mm
- Spessore delle dita:
- 0,10 mm
- 0,10 mm
- Spessore palmo:
- 0,08 mm
- 0,08 mm
- Norma EN:
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- Antistatico:
- +
- +
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together