Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for TP 5
Accessories for TP 5
Nome del fornitore:   MAXX
Accessories for TP 5
Nome del fornitore:  MAXX
Certificates
Accessories for TP 5
Accessories for TP 5
10 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • 701-0076
    Contenitore in PE da 25 l con tappo
    Contenitore in PE da 25 l con tappo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 88.10
    SFr. 88.10
    1 * 1 ST
       SFr. 88.10
  • 701-0250
    Sistema di crioconservazione, 16× 1 l
    Sistema di crioconservazione, 16× 1 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 15.80
    SFr. 15.80
    1 * 1 ST
       SFr. 15.80
  • 701-0077
    Bottiglie in PE 1 l
    Bottiglie in PE 1 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 17.60
    SFr. 17.60
    1 * 1 ST
       SFr. 17.60
  • 701-0078
    Tappo per bottiglia in PE da 1 l
    Tappo per bottiglia in PE da 1 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4.30
    SFr. 4.30
    1 * 1 ST
       SFr. 4.30
  • 701-0079
    Cavo per ricarica della batteria rimossa
    Cavo per ricarica della batteria rimossa
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 48.20
    SFr. 48.20
    1 * 1 ST
       SFr. 48.20
  • 701-0080
    Cavo di segnale del flusso 10 m
    Cavo di segnale del flusso 10 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 158.00
    SFr. 158.00
    1 * 1 ST
       SFr. 158.00
  • 701-0115
    Barra di sospensione per l'utilizzo in fognatura
    Barra di sospensione per l'utilizzo in fognatura
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 330.00
    SFr. 330.00
    1 * 1 ST
       SFr. 330.00
  • 701-0082
    Filtro a cestello
    Filtro a cestello
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 284.00
    SFr. 284.00
    1 * 1 ST
       SFr. 284.00
  • 701-0083
    Tubo flessibile di aspirazione 5 m
    Tubo flessibile di aspirazione 5 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 96.70
    SFr. 96.70
    1 * 1 ST
       SFr. 96.70
  • 701-0086
    Contenitore isolante vuota per trasporto
    Contenitore isolante vuota per trasporto
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 789.00
    SFr. 789.00
    1 * 1 ST
       SFr. 789.00