Campionatore d'acqua portatile, TP 5 C
Supplier: MAXX
Certificates
About this item
A portable, battery operated, and compact automated water sampler with a diaphragm pump vacuum collection system. The standard version has an integrated insulated container and distributor for 24×1 litre PE bottles and the sample collection is achieved with programmable microprocessor control.
- Facile da trasportare con comode maniglie di trasporto
- Le batterie forniscono indipendenza dalla rete elettrica
- La programmazione del campione può essere basata su tempo, portata o evento
- Possibilità di estrarre campioni senza interrompere il programma
- Circa 2000 campioni raccolti con ogni carica delle batterie
Other versions of the sampler are available for different container/bottle sizes; 25 litre; 4×5 litre and 1×10 litre and for these variants there is the additional option of cooling using freezer packs in the insulated container. Cooling of collected samples is possible with optional compressor cooling (please contact Avantor for further details).
Ordering information: E' necessario il caricatore di batterie ordinabile separatamente.
Per i dettagli sull'intera gamma di accessori contatta Avantor Italia.
Per i dettagli sull'intera gamma di accessori contatta Avantor Italia.
Delivery: Fornito con tubo da 5 metri per la raccolta del campione e zavorra.
Specifications
- Catalog No:
- 701-0171
- 701-0170
- 701-0169
- 701-0168
- MAXA2053016
- MAXA2054024
- Dimensione del campione:
- 20 - 350 ml
- 20 - 350 ml
- 20 − 350 ml
- 20 - 350 ml
- 20 - 350 ml
- 20 - 350 ml
- Programmi:
- 12 freely programmable user programs, with function to link programs
- 12 freely programmable user programs, with function to link programs
- Registro dati:
- 3000 entries; non volatile data memory for storage of sampling data and messages
- 3000 entries; non volatile data memory for storage of sampling data and messages
- Accuratezza:
- <±2,8 ml (single sample volume)
- <±2,8 ml (single sample volume)
- <±2,8 ml (single sample volume)
- <±2,8 ml (single sample volume)
- <±2,8 ml (single sample volume)
- <±2,8 ml (single sample volume)
- Ingresso segnale:
- Analogue (×2) ; digital (×8)
- Analogue (×2) ; digital (×8)
- Uscita segnale:
- Up to 8× digital, 5 are freely programmable
- Up to 8× digital, 5 are freely programmable
- Interfaccia di comunicazione:
- Opzionale: LAN/WLAN tramite TCP/IP RJ45, con browser IE, memoria SD/SDHC da 4-32 GB
- Opzionale: LAN/WLAN tramite TCP/IP RJ45, con browser IE, memoria SD/SDHC da 4-32 GB
- Opzionale: LAN/WLAN tramite TCP/IP RJ45, con browser IE, memoria SD/SDHC da 4-32 GB
- Opzionale: LAN/WLAN tramite TCP/IP RJ45, con browser IE, memoria SD/SDHC da 4-32 GB
- Optional: LAN/WLAN through TCP/IP RJ45, with IE-browser, memory 4 - 32GB SD/SDHC
- Optional: LAN/WLAN through TCP/IP RJ45, with IE-browser, memory 4 - 32GB SD/SDHC
- Interfaccia:
- Mini-USB, RS422/485, RS232
- Mini-USB, RS422/485, RS232
- Mini-USB, RS422/485, RS232
- Alloggiamento:
- PS/PC (GF10)
- PS/PC (GF10)
- PS/PC (GF10)
- PS/PC (GF10)
- PS/PC (GF10)
- PS/PC (GF10)
- Controllo:
- Microprocessor control, Sleep-mode (<5 mA), power supply 8 - 16 V foil keyboard (with keys 0 - 9, ESC, ENT, cursor), graphical display (128×64 pixel), backlit
- Microprocessor control, Sleep-mode (<5 mA), power supply 8 - 16 V foil keyboard (with keys 0 - 9, ESC, ENT, cursor), graphical display (128×64 pixel), backlit
- L×P×A:
- 510×468×787 mm
- 510×468×787 mm
- 510×468×787 mm
- 510×468×787 mm
- 510×468×787 mm
- 510×468×787 mm
- Peso:
- 25 kg
- 25 kg