Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductive grid tapes, CGT™
Nome del fornitore:   MICRONOVA
Conductive grid tapes, CGT™
Nome del fornitore:  MICRONOVA
Certificates
Conductive grid tapes, CGT™
Conductive grid tapes, CGT™
6 varianti
Product Details & Documents
Conductive, anti-static polypropylene tape, specially designed with conductive grids embedded between two anti-static layers, for use on devices in ESD sensitive environments.
  • Heavy-duty, anti-static copolymer tape with acrylic adhesive
  • Manufactured for use in ESD sensitive environments
  • Features a conductive grid embedded between two antistatic layers
  • Conducts charge away from substrate
  • Protects sensitive devices that would be otherwise damaged by normal insulating tape
  • Provides an effective static shield and prevents static buildup
  • Prevents shedding, flaking, cracking, or chipping of the grids
  • 36 yards wound on a 3" plastic core
The Micronova CGT™ Conductive Grid Tape features conductive grids that are embedded between two anti-static layers to provide an effective static shield. This design prevents static build-up, as well as preventing any shedding, flaking, cracking, or chipping of the grids.
 : For additional widths, contact your Avantor sales representative.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Sterili
    Lunghezza
    Larghezza
    Disponibilità
    Price
  • 819-0078
    Nastro conduttivo a griglia CGT™ per camera bianca
    Nastro conduttivo a griglia CGT™ per camera bianca
    -
    33 m (36 yds.)
    10 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 1 ROU
       SFr. 19.10
  • 819-0074
    Nastro conduttivo a griglia CGT™ per camera bianca
    Nastro conduttivo a griglia CGT™ per camera bianca
    -
    33 m (36 yds.)
    13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 23.10
    SFr. 23.10
    1 * 1 ROU
       SFr. 23.10
  • 819-0018
    Nastro conduttivo a griglia CGT™ per camera bianca
    Nastro conduttivo a griglia CGT™ per camera bianca
    -
    33 m (36 yds.)
    25 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 35.10
    SFr. 35.10
    1 * 1 ROU
       SFr. 35.10
  • 819-0075
    Nastro conduttivo a griglia CGT™ per camera bianca
    Nastro conduttivo a griglia CGT™ per camera bianca
    -
    33 m (36 yds.)
    38 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 53.20
    SFr. 53.20
    1 * 1 ROU
       SFr. 53.20
  • 819-0079
    Nastro conduttivo a griglia CGT™ per camera bianca
    Nastro conduttivo a griglia CGT™ per camera bianca
    -
    33 m (36 yds.)
    152 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 197.00
    SFr. 197.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 197.00
  • 819-0077
    Nastro conduttivo a griglia CGT™ per camera bianca
    Nastro conduttivo a griglia CGT™ per camera bianca
    -
    19,0 mm
    Discontinued
  • 819-0076
    Nastro conduttivo a griglia CGT™ per camera bianca
    Nastro conduttivo a griglia CGT™ per camera bianca
    -
    50,8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 67.40
    SFr. 67.40
    1 * 1 ROU
       SFr. 67.40