Pipette multicanale, meccaniche, volume variabile, Eppendorf Research® Plus (IVD)
Catalog # 613-0883
Supplier: EPPENDORF
Specifications
- Codice colore:grigio
- Volume:0,5 - 10 µl
- Seq:01
- Incremento:0,01 µl
- Accuratezza:0,5 µl: ±12,0 % / ±0,06 µl
1 µl: ±8,0 % / ±0,08 µl
5 µl: ±4,0 % / ±0,2 µl
10 µl: ±2,0 % / ±0,2 µl - Imprecisione:0,5 µl: ±8,0 % / ±0,04 µl
1 µl: ±5,0 % / ±0,05 µl
5 µl: ±2,0 % / ±0,1 µl
10 µl: ±1,0 % / ±0,1 µl - Conf:1
- Per puntali:epT.I.P.S.® 20 µl
Specifications
About this item
Pipetta versatile ed ergonomica dal design innovativo, conforme alle necessità più elevate relative a precisione e accuratezza.
- Estremamente leggera
- Pipettaggio tramite pistone riprogettato in modo innovativo: pistone in polimero organico Fortron® con eccellente resistenza chimica, termica e meccanica
- Forze minime di aspirazione, dispensazione, espulsione del puntale
- Cono di inserimento puntale retraibile con caricamento a molla per garantire una tenuta ermetica, l'allineamento preciso del puntale e prolungare la durata del cono di inserimento puntale
- Rimozione individuale dei canali per una manutenzione rapida e facile
- Completamente autoclavabili
Designed and constructed for clinical applications (clinical human diagnostics). Ideal for low-contamination transfer of liquids, in particular for samples from the human body and for reagents within the scope of an in vitro diagnostic application in order to allow the in vitro diagnostic medical device to be used as intended. This pipette is an in vitro diagnostic device according to directive 98/79/EC of the european parliament and the council dated october 27, 1998. It is intended exclusively for indoor use and for operation by qualified staff.
Certifications: With CE marking.