ContactUsLinkComponent
Anti-SMYD4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anti-SMYD4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Catalog # BOSSBS-6108R-A647
Supplier:  Bioss
Anti-SMYD4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Catalog # BOSSBS-6108R-A647
Supplier:  Bioss
Specifications
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    SET And MYND Domain Containing 4
  • Simbolo dell'antigene:
    SMYD4
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Coniugazione:
    Alexa Fluor® 647
  • Ospite:
    Rabbit
  • ImmunoChimica:
    Yes
  • Isotipo:
    IgG
  • Reattività:
    Rabbit,
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Assorbimento incrociato:
    No
  • Forma:
    liquid
  • ID gene:
    114826
  • Sinomini antigene:
    ZMYND21|SMYD4|SMYD4_HUMAN
  • Tampone di conservazione:
    Aqueous buffered solution containing 100ug/ml BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide. Store at 4°C for 12 months.
  • Temperatura di conservazione:
    Store at 4°C for 12 months
  • Concentrazione:
    1 μg/μl
  • Temperatura di spedizione:
    4°C
  • Purificazione:
    Purified by Protein A
  • Conf:
    100 µl
Specifications
About this item
SMYD4
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SMYD4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit